Merck
756113
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene-(phenyl-13C6)
99 atom % 16O, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H10
分子量:
112.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 16O
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
bp
136 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-LSYAIDEBSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
756113-BULK:
756113-VAR:
試験成績書(COA)