771627
2,9-Bis[(4-methoxyphenyl)methyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetrone
99%
別名:
N,N′-Bis(4-methoxybenzyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
120-130 °C
λmax
527, 490 nm in dichloromethane
半導体特性
(mobility=0.5 cm2/V·s)
SMILES記法
COc1ccc(CN2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(Cc7ccc(OC)cc7)C(=O)c8ccc(c9ccc(C2=O)c3c49)c5c68)cc1
InChI
1S/C40H26N2O6/c1-47-23-7-3-21(4-8-23)19-41-37(43)29-15-11-25-27-13-17-31-36-32(40(46)42(39(31)45)20-22-5-9-24(48-2)10-6-22)18-14-28(34(27)36)26-12-16-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h3-18H,19-20H2,1-2H3
InChI Key
LQDAMBYDGRGJGA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Excellent candidates as electron accepting building blocks for organic photovoltaics (OPVs);
IR transparent pigment for coating application.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
771627-1G:
771627-BULK:
771627-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。