主要文書
8.20970
Sigma-Aldrich
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
for synthesis
別名:
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H8O6
CAS番号:
分子量:
392.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-905-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
>350 °C
転移温度
flash point >400 °C
溶解性
0.87 g/L
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
InChI Key
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1