Merck
901143
Sigma-Aldrich
PDI-DPP-PDI
別名:
Perylene diimide flanked diketopyrrolopyrrole, nPDI2DPP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,900
¥25,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C110H118N8O10S2
CAS番号:
分子量:
1776.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
¥25,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Band gap: 1.6 eV
品質水準
フォーム
powder
軌道エネルギー
HOMO -5.3 eV 
LUMO -3.7 eV 
SMILES記法
O=C1C(C2=C(C3=CC=C(C4=CC(C(N(C(CC)CC)C5=O)=O)=C(C5=CC(N6CCCCCC)=C78)C7=C4C9=CC=C%10C%11=C(C(N(C(CC)CC)C%10=O)=O)C=C6C8=C9%11)S3)N1CCCCCCCC)=C(C%12=CC=C(C%13=CC(C(N(C(CC)CC)C%14=O)=O)=C(C%14=CC(N%15CCCCCC)=C%16%17)C%16=C%13C%18=CC=C%19C%20=C(C(N(C(CC)CC)C%
法的情報
Sold under Material Transfer Agreement with Gregory Welch group at University of Calgary.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901143-BULK:
901143-100MG:
901143-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simply Complex: The Efficient Synthesis of an Intricate Molecular Acceptor for High-Performance Air-Processed and Air-Tested Fullerene-Free Organic Solar Cells.
McAfee SM, et al.
Chemistry of Materials, 29(3), 1309-1314 (2017)
資料
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.