Merck
639842
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン
95%
別名:
1-(2-ブロモエトキシ)-2-メトキシエタン, 1-ブロモ-2-[1-[2-(メチルオキシ)エチル]オキシ]エタン, 1-ブロモ-3,6-ジオキサヘプタン, 2-(2′-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-(2-メトキシエトキシ)エチルブロミド, 2-ブロモエチル2-メトキシエチルエーテル, 7-ブロモ-2,5-ジオキサヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥36,800
50 G
¥169,000
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥36,800
50 G
¥169,000
About This Item
化学式:
CH3(OCH2CH2)2Br
CAS番号:
分子量:
183.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ブロモ-2-(2-メトキシエトキシ)エタンは、1,4-ジケト-3,6-ジフェニルピロロ[3,4-c]ピロール(DPP)誘導体の合成に使用できます。 この化合物は、二光子励起蛍光顕微鏡用の安定で効率的な色素です。[1]また、亜鉛カチオンに対して選択的な蛍光反応を示すスクアレイン色素の合成にも使用できます。[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.9 °F - closed cup
引火点(℃)
68.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
639842-BULK:
639842-VAR:
639842-10G:
639842-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Design and synthesis of a squaraine based near-infrared fluorescent probe for the ratiometric detection of Zn 2+ ions"
Huang Y, et al.
Dyes and Pigments, 99(03), 699- 704 (2013)
"Water-soluble diketopyrrolopyrrole derivatives for two-photon excited fluorescence microscopy"
Ftouni H, et al.
Dyes and Pigments, 97(01), 77-83 (2013)
質問
  1. Ist dieses Produkt mit Na2CO3 stabilisiert?
    1 回答
    1. This product does not contain stabilizer.