Merck
766488
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
97%
別名:
3-Bromo-4-iodobenzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrIO2
CAS番号:
分子量:
340.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-60 °C
官能基
bromo
ester
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OIMBMPVAESWCEA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
766488-VAR:
766488-BULK:
766488-500MG:4548174000809
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)