Merck
706388
Sigma-Aldrich
3-ヨード安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,881
25 G
¥40,850
¥9,881
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,881
25 G
¥40,850
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7IO2
CAS番号:
分子量:
262.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,881
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
46-50 °C
官能基
ester
iodo
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706388-5G:4548173998466
706388-25G:4548173998459
706388-BULK:
706388-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)