763691
Lanthanum strontium cobaltite, LSC-82
99% trace metals basis
別名:
Cobalt lanthanum strontium oxide, LSC, LSC-82, LSCo, Lanthanum strontium cobalt oxide, Strontium doped lanthanum cobalt oxide
サイズを選択してください
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
powder
分子量
Mw 235.58 g/mol
組成
La0.8Sr0.2CoO3
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
13-18 m2/g
粒径
0.4-1 μm (Horiba-Laser)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
詳細
LSC-82 has the unique ability to reduce itself reversibly at moderate partial pressures of oxygen, thus producing large numbers of oxygen ion vacancies. The ion vacancies allow a number of events to take place, such as;
- ease the transport of oxygen ion and cause oxygen surface exchange,
- raise mechanical stress by causing volume expansion of the lattice.
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763691-VAR:
763691-25G:4548173336787
763691-BULK:
アクティブなフィルタ