Merck
700290
Sigma-Aldrich
酸化セリウム(IV)
greener alternative
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.95% trace rare earth metals basis
別名:
酸化セリウム, 酸化セリウム、セリア
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,400
100 G
¥32,600
¥12,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,400
100 G
¥32,600
About This Item
化学式:
CeO2
CAS番号:
分子量:
172.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.95% trace rare earth metals basis
フォーム
nanopowder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
30 m2/g , BET
粒径
<50 nm (BET)
密度
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.53 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI Key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの 12 原則」の 1 つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。本製品は分子太陽熱エネルギー貯蔵システム(MOST)向けに開発されたもので、エネルギー効率が向上しています。詳細はこちらをクリックしてください。
酸化セリウム(IV)(CeO2)は、熱加水分解法や熱水法などさまざまな方法で合成できる希土類物質の一種です。その特性には、高い屈折率と誘電率があります。[1][2][3]
アプリケーション
CeO2をCuO/TiO2に添加すると、比表面積が増加し、高温での焼結と細孔径の拡大が抑制されます。
CeO2ナノ粉末は、生物医学[4]、半導体[5]、およびコーティングなどさまざまな用途に使用できます。[6]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700290-100G:
700290-VAR:
700290-BULK:
700290-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fungus mediated synthesis of biomedically important cerium oxide nanoparticles
Khan SA and Ahmad A
Materials Research Bulletin, 48(10), 4134-4138 (2013)
Characterization of cerium (IV) oxide ultrafine particles prepared using reversed micelles
Masui T, et al.
Chemistry of Materials, 9(10), 2197-2204 (1997)
Preparation and spherical agglomeration of crystalline cerium (IV) oxide nanoparticles by thermal hydrolysis
Hirano M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 83(5), 1287-1289 (2000)
Hydrothermal synthesis of cerium (IV) oxide
Hirano M and Kato E
Journal of the American Chemical Society, 79(3), 777-780 (1996)
Oxidase-like activity of polymer-coated cerium oxide nanoparticles
Asati A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(13), 2308-2312 (2009)
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。 
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
バイオエタノールからの持続可能な水素製造は、化石燃料供給が減少する中で牽引役となっています。
すべて表示
質問
  1. Is there any information on the particles morphology?
    1 回答
    1. The surface morphology of this product is not controlled. However, information on surface area and particle size is available, with values of 30 m²/g and less than 50 nm, respectively.