Merck
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6FN
CAS番号:
分子量:
147.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.592
密度
1.209 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChI Key
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
763616-VAR:
763616-BULK:
763616-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)