Merck
731412
Sigma-Aldrich
6-Iodoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥12,900
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥12,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6IN
CAS番号:
分子量:
255.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
86-90 °C
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChI Key
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 2-ピリジニルβ-ケトンリガンドを使った室温でのCuI触媒によるN-アリール化
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731412-VAR:
731412-BULK:
731412-500MG:4548173999364
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)