Merck
763047
Sigma-Aldrich
XantPhos-Pd-G2
別名:
Chloro[(4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥17,100
2 G
¥39,100
5 G
¥84,800
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥17,100
2 G
¥39,100
5 G
¥84,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H42ClNOP2Pd
CAS番号:
分子量:
888.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
特徴
generation 2
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
188-196 (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CC3(C)c4cccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c4Oc7c(cccc37)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C39H32OP2.C12H10N.ClH.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h3-28H,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
XVPHXQHDHZRAJL-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
XantPhos-Pd-G2 is a second generation palladium precatalyst with improved reactivity in palladium-catalyzed C-N cross-coupling reactions.[1][2]
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763047-5G:4548173315409
763047-BULK:
763047-2G:4548173315386
763047-500MG:4548173315393
763047-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
11C?Acetylation of Amines with [11C] Methyl Iodide with Bis (cyclopentadienyldicarbonyliron) as the CO Source.
Dahl K and Nordeman P
European Journal of Organic Chemistry, 2017(38), 5785-5788 (2017)
Nanomole-scale high-throughput chemistry for the synthesis of complex molecules.
Santanilla A B, et al.
Science, 347(6217), 49-53 (2015)
資料
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.