Merck
762636
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
96%
別名:
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.547
bp
210-215 °C
密度
0.921 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
InChI Key
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.0 °F
引火点(℃)
83.88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
762636-1G:
762636-VAR:
762636-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)