Merck
521132
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2,4,5-trimethylbenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,320
¥9,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,320
About This Item
化学式:
HC≡CC6H2(CH3)3
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
47-51 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(cc1C)C#C
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-7-9(3)8(2)6-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
InChI Key
FXHLQHXVJWYAGQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521132-BULK:
521132-5G:
521132-VAR:
521132-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Krishna Bahadur Somai Magar et al.
Molecular diversity, 17(4), 679-691 (2013-08-03)
The rhodium(II)-catalyzed reactions of cyclic diazo compounds derived from barbituric acid or thiobarbituric acid with arylacetylenes and styrenes were examined. These reactions provide a rapid synthetic route to the preparation of a variety of novel and diverse furo [2,3-d pyrimidine-2,4-diones