Merck
404330
Sigma-Aldrich
1-エチニル-4-フルオロベンゼン
99%
別名:
(4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne, (p-Fluorophenyl)acetylene, (p-Fluorophenyl)ethyne, 1-Fluoro-4-ethynylbenzene, 2-(4-Fluorophenyl)acetylene, 4-Ethynylfluorobenzene, 4-Fluoroethynylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,330
5 G
¥12,400
¥6,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,330
5 G
¥12,400
About This Item
化学式:
FC6H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
120.12
Beilstein:
1099285
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
55-56 °C/40 mmHg (lit.)
mp
26-27 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChI Key
QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-エチニル-4-フルオロベンゼン(pFAB)はフルオロベンゼン誘導体の1つです。3イオンはさみアルキリジン複合体を触媒として 1-エチニ-4-フルオロベンゼンが共重合反応を起こすことが報告されています。[1] ヨードフェニル末端を持つ有機単分子層の表面をSonogashiraカップリング法(表面のヨードフェニル基をpFABとカップリング)で修飾しています。[2] エンジインは3種類が存在しますが、Y[N(TMS)2]3と 4-クロロアニリンを触媒とする2量化により、いずれか1つだけを高収量で生成することができます。[3]
アプリケーション
1-エチニル-4-フルオロベンゼンは以下の合成で使用されています:
  • 3-(4-フルオロフェニル)-1H-イソクロメン-1-オン: 銅触媒存在下での 2-ヨード安息香酸との反応。[4]
  • 4-ブロモ-3,5-ジフルオロ-2,6-ビス-(4-フルオロ-フェニルエチニル)-ピリミジン: パラジウムを触媒とするSonogashira反応を適用した 2,4,6-トリブロモ-3,5-ジフルオロピリジンとの反応。[5]
  • 1-(4-フルオロフェニル)-3-メトキシ-3-(4-メトキシフェニル)プロパン-1-オン: p-アニスアルデヒドとの反応。[6]
  • 5-(4-フルオロフェニル)-1-(2-ニトロベンジル)-1H-1,2,3-トリアゾール: アジ化ナトリウム存在下での 1-(ブロモメチル)-2-ニトロベンゼンとの反応。[7]
1-エチニル-4-フルオロベンゼン(置換フェニルアセチレン)はアリールアセチレン類の合成に使用されています。ビス(μ-ヨード)ビス((-)-スパルテイン)二銅(I)触媒の存在下での各種ハロアレーンとの Sonogashiraクロスカップリング反応を経由して合成されます。[8]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
404330-1G:
404330-500MG:
404330-5G:
404330-VAR:
404330-100MG:
404330-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soumya Sarkar et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(10), 4509-4512 (2012-02-23)
Synthesis, characterization, and catalytic alkyne polymerization results for the first trianionic pincer alkylidyne complex, [(t)BuOCO]W≡CC(CH(3))(3)(THF)(2) (6), are described. Complex 6 is a highly active catalyst for the polymerization of acetylenes and exhibits a high turnover number (4371), activity (1.05 ×
Bis (μ-iodo) bis ((-)-sparteine) dicopper (I) catalyzed Sonogashira-type reaction under palladium and phosphine-free conditions.
Priyadarshini S, et al.
Tetrahedron Letters, 52(14), 1615-1618 (2011)
Intermolecular Gold (I)-Catalyzed Alkyne Carboalkoxylation Reactions for the Multicomponent Assembly of β-Alkoxy Ketones.
Schultz DM, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(18), 3451-3455 (2012)
Luis M Martínez-Prieto et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(52), 12779-12786 (2017-06-15)
Soluble platinum nanoparticles (Pt NPs) ligated by two different long-chain N-heterocyclic carbenes (LC-IPr and LC-IMe) were synthesized and fully characterized by TEM, high-resolution TEM, wide-angle X-ray scattering (WAXS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and solution NMR. The surface chemistry of these
Novel regio-and stereoselective dimerization of terminal alkynes catalyzed by rare-earth silylamide.
Komeyama K, et al.
Synthesis, 7, 1062-1066 (2004)