Merck
557927
Sigma-Aldrich
1-エチニルナフタレン
97%
別名:
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥51,100
¥51,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥51,100
About This Item
化学式:
C10H7C≡CH
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥51,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6500 (lit.)
密度
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
InChI Key
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-エチニルナフタレンは、1-アセトナフトン[1]または1-ナフチル-2-トリメチルシリルアセチレンから調製できます。[2]
アプリケーション
1-エチニルナフタレンは、bis-6,6′-(エチニル-1-ナフタレン)-2,2′-ビピリジンの合成に使用される場合があります。[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.0 °F - closed cup
引火点(℃)
57.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
557927-VAR:
557927-5G:
557927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G J Hammons et al.
Chemical research in toxicology, 2(6), 367-374 (1989-11-01)
Since the N-oxidation of several carcinogenic arylamines has been shown to be catalyzed preferentially by cytochrome P-450IA2 in several species, homologous ethynyl-substituted aromatic hydrocarbons, 2-ethynylnaphthalene, 1-ethynylnaphthalene, and 2-ethynylfluorene, were synthesized and examined as potential mechanism-based inactivators of this monooxygenase. By
Bipyridylacetylenes 1: the synthesis of some bipyridylacetylenes via the palladium-catalyzed coupling of acetylenes with 2, 2'-dibromobipyridyl, and the single crystal X-ray structure of 6, 6'-bisphenylethynyl-2, 2'-bipyridine.
Butler IR and Soucy-Breau C.
Canadian Journal of Chemistry, 69(7), 1117-1123 (1991)