Merck
762245
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphate potassium salt
別名:
Phosphoric acid di-tert-butyl ester, potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥38,000
25 G
¥136,000
¥38,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥38,000
25 G
¥136,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18KO4P
CAS番号:
分子量:
248.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
247-252 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Utilized as an intermediate to prepare N-phosphonooxymethyl prodrugs, which increase bioavailability, and to prepare Nasicon-type phosphates (i.e., KTi2(PO4)3) used in fast ion conductors with low thermal expansion ceramics.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762245-5G:
762245-1G:
762245-25G:
762245-BULK:
762245-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)