Merck
68572
Sigma-Aldrich
リン酸ジブチル
≥97.0% (T)
別名:
リン酸ジブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥8,760
1 L
¥23,700
¥8,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥8,760
1 L
¥23,700
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2O)2P(O)OH
CAS番号:
分子量:
210.21
Beilstein:
607224
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
liquid
密度
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphate
SMILES記法
CCCCOP(O)(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸ジブチルは、リン酸ジブチルエステルとも呼ばれ、環状エステルの開環重合によるポリマー合成の有機触媒として、また、触媒によるエステル交換反応に一般的に使用される、長鎖アルキル基を持つ有機リン酸エステル化合物です。
アプリケーション
リン酸ジブチルは以下を合成するための反応剤として使用されています:
  • 1,2-オルトエステルを用いたグリコシルリン酸。
  • アジリジンとの触媒を用いない位置選択的かつエナンチオ特異的なSN2型開環反応による2-アミノリン酸。
開環重合によるポリエステル合成の触媒としても使用可能。
特徴および利点
  • 本質的に生分解性
  • 中性、酸性、アルカリ溶液中で安定
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68572-250ML:4548173923543
68572-1L:4548173923536
68572-BULK:
68572-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neal B Gallagher et al.
Applied spectroscopy, 60(7), 713-722 (2006-07-21)
Multivariate curve resolution (MCR) is a powerful technique for extracting chemical information from measured spectra of complex mixtures. A modified MCR technique that utilized both measured and second-derivative spectra to account for observed sample-to-sample variability attributable to changes in soil
Y Nishimura et al.
Journal of biochemistry, 118(1), 46-55 (1995-07-01)
Organophosphate compounds are known to cause a selective increase of beta-glucuronidase activity in rat serum. Previous data suggested that increase of serum beta-glucuronidase activity was well correlated with decrease of that activity in rat liver microsomal fraction, thereby, suggesting a
Anticorrosive and antimicrobial efficiency of photopolymerizable phosphorus (meth) acrylate oligomers-based coating materials
Agata K, et al.
Progress in Organic Coatings, 187, 108141-108141 (2024)
G K Hemakanthi De Alwis et al.
Journal of analytical toxicology, 32(9), 721-727 (2008-11-22)
Organophosphorus (OP) pesticides are highly toxic but used commonly worldwide, nevertheless. Their urinary dialkylphosphate (DAP) metabolites are widely used for exposure assessment of OP pesticides in humans. We previously developed an analytical method to measure urinary DAPs utilizing solid-phase extraction
Effects of added dibutyl phosphate on the luminescent properties of europium tetrakis dibenzoylmethide triethylammonium
Ross F S, et al.
Journal of Luminescence, 158, 428-434 (2015)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf