Merck
D36607
Sigma-Aldrich
亜リン酸ジベンジル
technical grade
別名:
ジベンジルホスホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,380
25 G
¥17,030
100 G
¥61,100
¥8,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,380
25 G
¥17,030
100 G
¥61,100
About This Item
化学式:
(C6H5CH2O)2P(O)H
CAS番号:
分子量:
262.24
Beilstein:
1982794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[PH](OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2
InChI Key
MIBXHGZAARWAGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D36607-100G:
D36607-5G:
D36607-VAR:
D36607-BULK:
D36607-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francis J Osonga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-13)
Plant-based pathogenic microbes hinder the yield and quality of food production. Plant diseases have caused an increase in food costs due to crop destruction. There is a need to develop novel methods that can target and mitigate pathogenic microbes. This