Merck
242861
Sigma-Aldrich
クロロヨードメタン
97%
別名:
Chloromethyl iodide, Iodochloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,950
25 G
¥12,900
¥4,950
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,950
25 G
¥12,900
About This Item
化学式:
ClCH2I
CAS番号:
分子量:
176.38
Beilstein:
1730802
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,950
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
密度
2.422 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
ClCI
InChI
1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
InChI Key
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
低温マトリックス内でのクロロヨードメタンの光分解、および生成期のラジカルペアの再結合についての研究が行われました[1]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242861-BULK:
242861-25G:4548173987224
242861-VAR:
242861-5G:4548173987231
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thomas J Preston et al.
The Journal of chemical physics, 135(11), 114503-114503 (2011-09-29)
Photolysis of chloroiodomethane (CH(2)ClI) in cryogenic matrices followed by recombination of the nascent radical pair produces an isomer (CH(2)Cl-I) that features a halogen-halogen (Cl-I) bond. Using ultrafast laser pulses, it is possible to follow the formation of this isomer by
Andrew J Sumner et al.
Environmental science & technology, 53(14), 8216-8226 (2019-07-06)
A number of flowback samples derived from horizontally drilled hydraulic fracturing (HDHF) operations reveal consistent detections of halogenated organic species , yet the source of these compounds remains uncertain. Studies simulating subsurface conditions have found that oxidative "breakers" can halogenate certain