Merck
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrNS
CAS番号:
分子量:
228.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
75-80 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761753-BULK:
761753-1G:
761753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)