表示を変更する
100 ML
¥7,560
About This Item
化学式:
ICl
CAS番号:
分子量:
162.36
Beilstein:
3587194
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
solution
品質水準
濃度
1 M in acetic acid
密度
1.143 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
InChI Key
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Iodine monochloride is an inorganic reagent used in the iodination and chloroiodination of aromatic and unsaturated compounds, respectively. It is also used to cleave carbon-metal bonds.[1]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.1 °F
引火点(℃)
40.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
714836-VAR:
714836-BULK:
714836-100ML:4548173924182
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of α-iodo β-ketosulfones and α-iodo methylsulfones using iodine monochloride
Suryakiran N, et al.
Tetrahedron Letters, 47(26), 4319-4323 (2006)
Iodine monochloride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Steric effects on the sydnones reactivity. New sydnones and pyrazoles
Dumitracscu F, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2(26), 80-86 (2002)
Iodine monochloride (IC1) iodination techniques.
M A Contreras et al.
Methods in enzymology, 92, 277-292 (1983-01-01)
Cell surface labeling by iodine monochloride.
E J Victoria et al.
The International journal of biochemistry, 13(9), 1011-1017 (1981-01-01)