Merck
304476
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2-メチルベンゾチアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,760
¥5,760
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FNS
CAS番号:
分子量:
167.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,760
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
110-112 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1nc2cc(F)ccc2s1
InChI
1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI Key
LDBFGRGBYVULTJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
304476-BULK:
304476-VAR:
304476-25G:
304476-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giuseppe Manfroni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(2), 866-876 (2011-12-27)
Hepatitis C virus (HCV) infection has been recognized as the major cause of liver failure that can lead to hepatocellular carcinoma. Among all the HCV proteins, NS5B polymerase represents a leading target for drug discovery strategies. Herein, we describe our