Merck
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
別名:
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BrNO
CAS番号:
分子量:
202.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548
密度
1.468 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F
引火点(℃)
106 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
758191-VAR:
758191-BULK:
758191-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)