Merck
718890
Sigma-Aldrich
4,4′-(Acetylene-1,2-diyl)bis(phenylboronic acid pinacol ester)
95%
別名:
1,2-Bis(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,100
¥26,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32B2O4
CAS番号:
分子量:
430.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
275-280 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#Cc3ccc(cc3)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h11-18H,1-8H3
InChI Key
QJTLCFKOLMALPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
718890-BULK:
718890-1G:
718890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)