Merck
757705
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) 2-アミノエチルエーテル酢酸
average Mn 10,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
別名:
アミノ-PEG-カルボン酸, アミノ-PEG-酢酸, アミノポリオキシエチレン酢酸, アミン-PEG-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,400
¥27,400
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,400
About This Item
化学式:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥27,400
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレングリコール) 2-アミノエチルエーテル酢酸, average Mn 10,100
フォーム
solid
分子量
PEG average Mn 10,000 (n ~230)
average Mn 10,100
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
56-61 °C
Ω末端
amine
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
757705-VAR:
757705-100MG:
757705-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
複雑な生体組織構造を模倣する生物材料足場の設計は、組織工学や再生医療の進歩にとって極めて重要です。