Merck
757861
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) 2-アミノエチルエーテル酢酸
average Mn 1,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
別名:
アミノ-PEG-カルボン酸, アミノ-PEG-酢酸, アミノポリオキシエチレン酢酸, アミン-PEG-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,400
¥40,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,400
About This Item
化学式:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥40,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレングリコール) 2-アミノエチルエーテル酢酸, average Mn 1,100
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 1,000 (n~22)
average Mn 1,100
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
転移温度
Tm 48-55 °C
Ω末端
amine
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
757861-BULK:
757861-100MG:
757861-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
複雑な生体組織構造を模倣する生物材料足場の設計は、組織工学や再生医療の進歩にとって極めて重要です。