Merck
74988
Sigma-Aldrich
オクチルアミン
≥99.5%
別名:
1-アミノオクタン, n-オクチルアミン, カプリルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥18,200
¥18,200
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥18,200
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7NH2
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1679227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,200
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−5-−1 °C (lit.)
転移温度
solidification point −1-1 °C
密度
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
InChI Key
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Octylamine can be used as:
  • A surfactant in the synthesis of mesoporous nickel hydroxy nitrates for fuel cell applications.[1]
  • A structure-directing agent to prepare sandwich-type ZnS/octylamine nanosheets, applicable in the fabrication of optical and electronic devices.[2]
  • An organic fuel in the reduction of ferric nitrate to magnetic particles having a high magnetic moment.[3]
  • A solvent and intercalation agent in the synthesis of ultra-expanded carbon-containing vanadium disulfide composite materials.[4]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74988-VAR:
74988-25ML:
74988-BULK:
74988-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrothermal synthesis of novel sandwich-like structured ZnS/octylamine hybrid nanosheets
Li J, et al.
Solid State Communications, 130(9), 619-622 (2004)
Engineering ultra-enlarged interlayer carbon-containing vanadium disulfide composite for high-performance sodium and potassium ion storage
Xie X-C, et al.
Journal of alloys and compounds, 847(9), 156288-156288 (2020)
Synthesis of bimodal mesoporous Ni oxide from octylamine
Feng F, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 51(2), 153-157 (2009)
Octylamine as a novel fuel for the preparation of magnetic iron oxide particles by an aqueous auto-ignition method
Ben-Arfa BAE, et al.
Journal of alloys and compounds, 805(9), 545-550 (2019)
Monica Moreno et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(12), 4389-4397 (2011-03-03)
Palladium monolayer-protected clusters (MPCs) coated with octylamines (C8NH(2)), hexanethiolates (C6S), and mixed monolayers of C8NH(2) and C6S exhibit significantly different reactivities with hydrogen gas, depending on the relative amounts of the two ligands coating the Pd nanoparticle surface, as determined