Merck
290629
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン
99%
別名:
シクロへキシルジメチルアミン, ジメチルアミノシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥2,040
1 L
¥7,810
¥2,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥2,040
1 L
¥7,810
About This Item
化学式:
C6H11N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
127.23
Beilstein:
1919922
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
3.6 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
自己発火温度
419 °F
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
空気中のN,N-ジメチルシクロヘキシルアミンのサンプリングとそれに続く分析決定が報告されてます[1]
アプリケーション
N,N-ジメチルシクロヘキシルアミンは以下の目的で使用されてきました:
  • バイオ燃料生産用微細藻類であるBotryococcus brauniiの凍結乾燥サンプルから脂質を抽出するための切替可能な親水性を持つ溶媒(SHS)として[2]
  • 水における有機触媒を用いた3成分ストレッカー反応の触媒として[3]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290629-BULK:
290629-25ML:
290629-1L:
290629-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[Toxic properties of dimethylcyclohexylamine].
E S Smirnova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 54-55 (1984-05-01)
Guillermo Lasarte-Aragonés et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-29)
In the present work, the effectiveness of switchable hydrophobicity solvents (SHSs) as extraction solvent (N,N-Dimethylcyclohexylamine (DMCA), N,N-Diethylethanamine (TEA), and N,N-Benzyldimethylamine (DMBA)) for a variety of emerging pollutants was evaluated. Different pharmaceutical products (nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), hormones, and triclosan) were
Fabio Cruz-Acosta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (44)(44), 6839-6841 (2009-11-04)
The first three-component organocatalyzed Strecker reaction operating on water has been developed. The manifold utilizes ketones (aldehydes) as the starting carbonyl component, aniline as the primary amine, acetyl cyanide as the cyanide source and N,N-dimethylcyclohexylamine as the catalyst.
M R Fitzpatrick et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 44(6), 425-427 (1983-06-01)
A method has been developed for the collection on a reactive surface and subsequent analytical determination of airborne N,N-dimethylcyclohexylamine (DMCA). DMCA from ambient or test atmosphere is collected on a Tenax sorbent sample tube treated with hydrochloric acid (HCl) using
Alaina R Boyd et al.
Bioresource technology, 118, 628-632 (2012-06-23)
A switchable hydrophilicity solvent (SHS) was studied for its effectiveness at extracting lipids from freeze-dried samples of Botryococcus braunii microalgae. The SHS N,N-dimethylcyclohexylamine extracted up to 22 wt.% crude lipid relative to the freeze-dried cell weight. The solvent was removed
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf