Merck
D2404
Sigma-Aldrich
デシルアミン
95%
別名:
1-アミノデカン, NDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9NH2
CAS番号:
分子量:
157.30
Beilstein:
1735220
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
mp
12-14 °C (lit.)
密度
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
InChI Key
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デシルアミンは以下の用途に使用されています。
  • 1-(3-(ジメチルアミノ)プロピル)-1H-インドール-3-カルボキアルデヒドを用いた還元的アミノ化によるジノール-2-24の合成におけるアミン。
  • ポリ(ブチレンテレフタレート)とC60ナノ粒子に基づくナノコンポジット(複合材料)の合成における修飾剤。
  • 秩序だった二次元および三次元メソ多孔性酸化鉄の合成におけるテンプレート。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D2404-100G:
D2404-500ML:
D2404-BULK:
D2404-5KG:
D2404-VAR:
D2404-5G:
D2404-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of Fullerene Derivates on Thermal and Crystallization Behavior of PBT/Decylamine-C60 and PBT/TCNEO-C60 Nanocomposites
Wozniak-Braszak A, et al.
Journal of Nanomaterials, (4) (2012)
Two-and Three-Dimensional Mesoporous Iron Oxides with Microporous Walls.
Jiao F and Bruce PG
Angewandte Chemie (International Edition in English), 43(44), 5958-5961 (2004)
Jacobine J H A van Hest et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 261-261 (2016-05-23)
Lanthanide ions are promising for the labeling of silica nanoparticles with a specific luminescent fingerprint due to their sharp line emission at characteristic wavelengths. With the increasing use of silica nanoparticles in consumer products, it is important to label silica
Mark J Robertson et al.
Nature protocols, 9(4), 851-870 (2014-03-22)
Dynamin is a large GTPase with roles in membrane fission during clathrin-mediated endocytosis, in actin dynamics and in cytokinesis. Defects in dynamin have been linked to human diseases. The synthesis of a dynamin modulator toolkit comprising two different inhibitor classes
Michaël A Ramin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(51), 17672-17680 (2012-11-30)
A novel urea coupling agent possessing a vinyl-terminal group and trimethoxysilyl anchoring group was synthesized and grafted onto SiO(2)/Au substrates. This ureido coupling agent exhibits a good capacity to directly yield homogeneous SAMs with a surface smoothing. Polarization modulation infrared