Merck
747807
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G2
別名:
Chloro(2-dicyclohexylphosphino-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), CyJohnPhos-G2, CyJohnPhos-Pd-G2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥33,900
1 G
¥58,400
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥33,900
1 G
¥58,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H41ClNPPd
CAS番号:
分子量:
660.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
特徴
generation 2
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
178-183 °C (decomposition without melting)
官能基
phosphine
SMILES記法
NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2[Pd]Cl.P(C3CCCCC3)(C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C6CCCCC6
InChI
1S/C24H31P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
PLKOENXOQXWSIL-UHFFFAOYSA-M
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747807-BULK:
747807-VAR:
747807-500MG:
747807-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions