Merck
744239
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica
別名:
PhosphonicS L-PAPd1r
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥49,550
¥49,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥49,550
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
¥49,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
標識化の程度
0.010-0.030 mmol/g loading
粒径
≥45 μm (95%)
詳細
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica is a silica supported heterogeneous palladium catalyst containing a phosphatrioxoadamantane ligand that can be used for Suzuki cross-coupling.[1]
アプリケーション
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
アナリシスノート
palladium: detected
法的情報
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
744239-VAR:
744239-25G:
744239-5G:
744239-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silicaethylphosphatrioxaadamantane?A new support for palladium catalysts and evaluation in Suzuki coupling reactions
Guino M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293(1), 25-30 (2008)
Guino, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293, 25-25 (2008)