Merck
538019
Sigma-Aldrich
2-ジフェニルホスフィノエチル官能化シリカゲル
200-400 mesh, extent of labeling: 0.7 mmol/g loading
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥51,100
¥51,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥51,100
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥51,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
品質水準
標識化の程度
0.7 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[SiH2].CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P.H2OSi/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14;1-2/h3-12H,2H2,1H3;2H2
InChI Key
PWUAVLQPJXAPLL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538019-BULK:
538019-VAR:
538019-25G:
538019-100G:
538019-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.