Merck
590231
Sigma-Aldrich
Di(acetato)dicyclohexylphenylphosphinepalladium(II), polymer-bound FibreCat®
Pd ~5 %, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,600
¥22,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,600
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
¥22,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品種目
FibreCat®
品質水準
フォーム
solid
組成
Pd, ~5%
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Coupling Reactions
標識化の程度
0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
SMILES記法
[Pd+2].P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)c1ccccc1.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI Key
ZMMYBYFXUHUTSH-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
このレジンは再利用もできます。
低反応性塩化アリ-ルとボロン酸との鈴木カップリング反応で利用される担持触媒です。この固定化触媒は、固定化されていない均一系触媒に比べて一般的により選択性があり、パラジウムの浸出は非常に少なくなります(<2 ppm)[1]
法的情報
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
590231-BULK:
590231-25G:
590231-1G:
590231-VAR:
590231-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Colacot, T.J.
Organometallics, 21, 3301-3301 (2002)