Merck
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium triflate
≥98% (HPLC)
別名:
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9F3INO5S
CAS番号:
分子量:
475.18
Beilstein:
10500170
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
組成
carbon, 32.04-33.68% CHN
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
743410-BULK:
743410-VAR:
743410-1G:4548173999876
743410-5G:4548173999883
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)