Merck
74328
Sigma-Aldrich
1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
≥98.0% (GC)
別名:
N,N-Dimethyl-1-piperazineethanamine, N,N-Dimethyl-2-piperazinoethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19N3
CAS番号:
分子量:
157.26
Beilstein:
105841
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
製品74328は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.479
SMILES記法
CN(C)CCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H19N3/c1-10(2)7-8-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
LGDNSGSJKBIVFG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
74328-VAR-F:
74328-1G-F:
74328-5G-F:
74328-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)