蒸気密度
6.9 (vs air)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
150-152 °C/2 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCN1CCN(CCCN)CC1
InChI
1S/C10H24N4/c11-3-1-5-13-7-9-14(10-8-13)6-2-4-12/h1-12H2
InChI Key
XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
239488-BULK:
239488-50ML:
239488-VAR:
239488-10ML:
試験成績書(COA)