蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
218-222 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
InChI Key
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A55209-5G:
A55209-BULK:
A55209-100G:
A55209-500G:
A55209-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック