Merck
743259
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(1S)-2,2-dimethyl-1-(1-naphthyl)propyl]imidazolinium iodide
≥96% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H39IN2
CAS番号:
分子量:
590.58
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
不純物
≤1.0% water
SMILES記法
[I-].CC(C)(C)[C@H](N1CC[N+](=C1)[C@@H](c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C)c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C33H39N2.HI/c1-32(2,3)30(28-19-11-15-24-13-7-9-17-26(24)28)34-21-22-35(23-34)31(33(4,5)6)29-20-12-16-25-14-8-10-18-27(25)29;/h7-20,23,30-31H,21-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t30-,31+;
InChI Key
FBAXFNUYKXNWGQ-USHPRDJASA-M
アプリケーション
Carbene ligand precursor
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
743259-VAR:
743259-100MG:4548173999821
743259-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nakanishi, M.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 9775-9775 (2011)
Fused indolines by palladium-catalyzed asymmetric C-C coupling involving an unactivated methylene group.
Masafumi Nakanishi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(32), 7438-7441 (2011-07-05)