Merck
740497
Sigma-Aldrich
2-(ドデシルチオカルボノチオイルチオ)-2-メチルプロピオン酸メチル
97% (HPLC)
別名:
2-[[(ドデシルチオ)チオキソメチル]チオ]-2-メチルプロパン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥58,400
¥58,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥58,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34O2S3
CAS番号:
分子量:
378.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥58,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.517
密度
1.008 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2S3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-17(21)23-18(2,3)16(19)20-4/h5-15H2,1-4H3
InChI Key
NHWLEOYMZVCNBC-UHFFFAOYSA-N
詳細
最適なRAFT剤の選択するお手伝いが必要ですか?RAFT剤とモノマーとの対応表をご覧ください。
アプリケーション
制御ラジカル重合用RFAT剤で、特にスチレン、アクリレートおよびアクリルアミドモノマーの重合に適しています。 連鎖移動剤(CTA)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
740497-BULK:
740497-VAR:
740497-1G:
740497-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
すべて表示
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
すべて表示