Merck
741035
Sigma-Aldrich
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
98% (HPLC)
別名:
N-Hydroxysuccinimide 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)isobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H35NO4S3
CAS番号:
分子量:
461.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
solid
mp
96-102 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C21H35NO4S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-28-20(27)29-21(2,3)19(25)26-22-17(23)14-15-18(22)24/h4-16H2,1-3H3
InChI Key
HKWLQDYVQCZTQP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
アプリケーション
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. NHS ester terminus can be used to conjugate to a variety of biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741035-1G:
741035-BULK:
741035-VAR:
741035-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
すべて表示
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.