Merck
900161
Sigma-Aldrich
4-((((2-カルボキシエチル)チオ)カルボノチオイル)チオ)-4-シアノペンタン酸
95%
別名:
4-[[[(2-Carboxyethyl)thio]thioxomethyl]thio]-4-cyanopentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,800
¥19,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO4S3
CAS番号:
分子量:
307.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,800
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
101-106 °C
SMILES記法
S(C(CCC(=O)O)(C)C#N)C(=S)SCCC(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4S3/c1-10(6-11,4-2-7(12)13)18-9(16)17-5-3-8(14)15/h2-5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
CTLAWKZAJCYIFX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
安定なトリチオカルボネート型連鎖移動剤(CTA)(別名:RAFT剤)。分子量が明確で多分散性が低いポリマーを生成するフリーラジカル重合化において連鎖成長を制御できます。
4-((((2-カルボキシエチル)チオ)カルボノチオイル)チオ)-4-シアノペンタン酸は、アクリル酸、アクリレート、アクリルアミド、スチレン、メタクリレート、およびメタクリルアミドの単独重合および共重合を制御するのに使用される可能性があります。 水媒体にも有機媒体にも溶けます(両親媒性)。
その他情報
研究専用。sigma-aldrich.com/raftlicenseをご覧ください。特許:WO98/01478、WO99/311444。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
900161-1G:4548174009611
900161-VAR:
900161-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
関連コンテンツ
多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストのRAFT剤についてご紹介します。