Merck
900152
Sigma-Aldrich
2-[[(2-カルボキシエチル)スルファニルチオカルボニル]-スルファニル]プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,700
¥12,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O4S3
CAS番号:
分子量:
254.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95% (GC)
品質水準
フォーム
powder
mp
120-125 °C
SMILES記法
S(C(C)C(=O)O)C(=S)SCCC(=O)O
InChI Key
IKWGMGMZWODWEO-UHFFFAOYSA-N
詳細
  • RAFT剤とも呼ばれる安定したトリチオカーボネート連鎖移動剤(CTA)は、明確な分子量と低い多分散性のポリマーを産生するフリーラジカル重合の連鎖成長を制御できます。
  • 2-(2-カルボキシエチルスルファニルチオカルボニルスルファニル)プロピオン酸は、アクリル酸、アクリル酸塩、アクリルアミド、スチレン、メタクリル酸塩およびメタクリルアミドの単独重合および共重合を制御するために使用される場合があります。水溶性媒体および有機媒体に溶解します(両親媒性)。
注意
保管条件:室温、遮光。
法的情報
研究目的のみで販売:sigma-aldrich.com/raftlicenseをご覧ください。特許:WO98/01478、WO99/311444。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900152-1G:
900152-VAR:
900152-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Continuous Flow Process for the Radical Induced End Group Removal of RAFT Polymers.
Hornung H, et al.
Macromolecular Reaction Engineering, 6, 246-251 (2012)
Thermo-responsive shell cross-linked PMMA-b-P(NIPAAm-co-NAS) micelles for drug delivery.
Chang C, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 420(2), 333-340 (2011)
Substituent Effects on Trithiocarbonates-Mediated Polymerization of Styrene.
Journal of Applied Polymer Science, 111, 2011-2017 (2009)
Synthesis and Evaluation of New Dicarboxylic Acid Functional Trithiocarbonates: RAFT Synthesis of Telechelic Poly(n-butyl acrylate)s.
Wang R, et al.
Macromolecules, 38, 9518-9525 (2005)
Synthesis of Dual-Functional Poly(6-azidohexylmethacrylate) Brushes by a RAFT Agent Carrying Carboxylic Acid End Groups.
Cimen D, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53, 1696-1706 (2015)
資料
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
関連コンテンツ
多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストのRAFT剤についてご紹介します。