アッセイ
99% (HPLC)
フォーム
solid
密度
1.125 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(SC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16S2/c1-16(2,14-11-7-4-8-12-14)18-15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
InChI Key
KOBJYYDWSKDEGY-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F
引火点(℃)
104.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731269-1G:
731269-5G:
731269-BULK:
731269-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
プロトコル
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。