Merck
739278
Sigma-Aldrich
6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene
≥99% (HPLC)
別名:
TES pentacene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H42Si2
CAS番号:
分子量:
554.91
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
261-266 °C
半導体特性
P-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C38H42Si2/c1-7-39(8-2,9-3)23-21-33-35-25-29-17-13-15-19-31(29)27-37(35)34(22-24-40(10-4,11-5)12-6)38-28-32-20-16-14-18-30(32)26-36(33)38/h13-20,25-28H,7-12H2,1-6H3
InChI Key
WSBQAUOFFOKRMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
TES-Pentacene can be used as a p-type semiconductor and also as an additive when combined with other semiconducting materials such as poly-3-hexylthiophene (P3HT) for use in Organic Photovoltaic Devices.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739278-BULK:
739278-VAR:
739278-500MG:
739278-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sheraw, Chris D.; Jackson, Thomas N.; Eaton, Dave L., et al
Advanced Mat., 15, 2009-2009 (2003)
Brooks, J. S.; Tokumoto, T.; Choi, E.-S., et al.
Journal of Applied Physics, 96, 3312-3312 null
資料
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
LEDおよび太陽電池のような光電子デバイスにおける有機材料は、学術的および商業的に大きな関心事です。
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
すべて表示
関連コンテンツ
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.