The fluorine doped tin oxide (FTO) coated glass slides use TEC GlassTM from Pilkington.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735205-VAR:
735205-BULK:
735205-5EA-PW:
735205-5EA:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
-
What type of glass is used for the fluorine doped tin oxide coated glass slides?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.