Merck
578274
Sigma-Aldrich
酸化インジウムスズ被覆ガラススライド、長方形
surface resistivity 8-12 Ω/sq, slide
別名:
ITO, ITO被覆スライド、長方形
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
包装
pack of 10 slides
pack of 25 slides
表面抵抗
8-12 Ω/sq
L × W ×厚み
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
透過率
>83%
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
SMILES記法
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化インジウムスズ(ITO)は透明な伝導性酸化物として広く用いられています。主な特徴として電気伝導性、光学的透明性および膜であるため廃棄が容易である、などがあります。
アプリケーション
ITOはマウスの脳および心臓の凍結切片をマウントするために用いられました。ITO被覆スライドはクローズ型マイクロ流体素子に用いられることがあります。
その他に報告されている用途:
  • ITO被覆ガラス基板上でのユーメラニン試料の調製
  • 厚さ20 nmの酸化インジウムスズ膜を含む光学ビーム偏向(OBD)検出のための液体セルのインターフェイスウインドウ
  • メソ多孔性TiO2膜のITO伝導性ガラス上の形成
物性
ITOコーティングの厚さは1200~1600 Åです。
300°Cの温度に30分間以上さらされると、抵抗が30 Ωまで上昇することがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
578274-VAR:
578274-10PAK:
578274-25PAK:
578274-10PAK-PW:
578274-BULK:
578274-25PAK-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katsuji Hattori et al.
Antioxidants & redox signaling, 13(8), 1157-1167 (2010-05-22)
Local responses of energy metabolism during brain ischemia are too heterogeneous to decipher redox distribution between anoxic core and adjacent salvageable regions such as penumbra. Imaging mass spectrometry combined by capillary electrophoresis/mass spectrometry providing quantitative metabolomics revealed spatio-temporal changes in
Online coupling of digital microfluidic devices with mass spectrometry detection using an eductor with electrospray ionization.
Baker CA and Roper MG
Analytical Chemistry, 2955-2960 (2012)
Preparation of non-annealed anatase TiO< sub> 2</sub> film on ITO substrate by anodizing in hot phosphate/glycerol electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Tsuji E, et al.
Materials Letters, 91, 39-41 (2013)
High-resolution frequency-modulation atomic force microscopy in liquids using electrostatic excitation method.
Umeda K, et al.
Applied Physics Express, 3(6), 065205-065205 (2010)
Andreas Herrmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(1), 117-124 (2008-12-17)
Application of an electric field to liquid crystalline film forming imines with negative dielectric anisotropy, such as N-(4-methoxybenzylidene)-4-butylaniline (MBBA, 1), results in the expulsion of compounds that do not participate in the formation of the liquid crystalline phase. Furthermore, amines
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
すべて表示
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。