Merck
737984
Sigma-Aldrich
2,4-ジヨードオキサゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥20,100
¥20,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥20,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HI2NO
CAS番号:
分子量:
320.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-103 °C
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1coc(I)n1
InChI
1S/C3HI2NO/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChI Key
VADMQUDKNXZWFT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
737984-BULK:
737984-500MG:4548173999586
737984-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)