Merck
775444
Sigma-Aldrich
Tris(1-pyrrolidinyl)phosphine
97%
別名:
Tripyrrolidinophosphine, Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine, Tris(pyrrolidino)phosphine, Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥13,500
2.5 G
¥51,200
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥13,500
2.5 G
¥51,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N3P
CAS番号:
分子量:
241.31
Beilstein:
1343311
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.528
n20/D 1.53 (lit.)
bp
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.041 at 25 °C
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChI Key
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Monodentate P-donor ligand.
Used as a phosphitylation reagent for oligonucleotide synthesis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
209.8 °F
引火点(℃)
98.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
775444-BULK:
775444-500MG:
775444-2.5G:
775444-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine substituted diiron dithiolate related to iron-only hydrogenase active site: Synthesis, characterization and electrochemical properties
Hou, J., et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 4633-4640 (2006)
Xianbin Yang et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1214-1220 (2012-04-20)
Chemically synthesized small interfering RNAs (siRNAs) have been widely used to identify gene function and hold great potential in providing a new class of therapeutics. Chemical modifications are desired for therapeutic applications to improve siRNA efficacy. Appropriately protected ribonucleoside-3'-yl S-[β-(benzoylmercapto)ethyl]pyrrolidino-thiophosphoramidite