Merck
737410
Sigma-Aldrich
1,10-デシルジホスホン酸
>97%
別名:
1,10-デカンジホスホン酸, デシル-1,10-ジホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H24O6P2
CAS番号:
分子量:
302.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
>97%
フォーム
solid
mp
198-203 °C
SMILES記法
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H24O6P2/c11-17(12,13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-18(14,15)16/h1-10H2,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)
InChI Key
AYQDAYSTSMCOCJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
酸化物の表面の改質やナノチューブテンプレートの合成にも使用します[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737410-VAR:
737410-1G:
737410-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cheon; Ik Chan; Lee; Myung Soon; Shim, et al
Bull. Korean Chem. Soc., 10, 1535-1535 (2003)
Shifeng Hou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(18), 5674-5675 (2004-05-06)
Electroless deposition of gold on the pore walls of polycarbonate templates is currently the best known method for controlling inside diameters of template-synthesized nanotubes. It would be very useful to have alternative template-based synthetic chemistries that yield nanotubes composed of
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.